Documenti fondamentali
MTCP80105S
MTC Bio Reservoir
capacity 10 mL, non-sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Sinonimo/i:
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio P8010-5S
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Reservoir, 10ml sterile, 5/ sterile bag, 200/cs
Caratteristiche e vantaggi
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)