MTCP5200SK
MTC™ Bio ProPette™ LE Adjustable Pipettor
inclues 4 pipettors and carousel, capacity 0.2-2 μL
Sinonimo/i:
pipette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio P5200-SK
Capacità
0.2-2 μL
Descrizione generale
ProPette™ LE Starter Kit, includes 1 Pipette Carousel and 4 Pipettes; 10ul, 20ul, 200ul, 1000ul
Caratteristiche e vantaggi
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (0.1µL-10mL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)