MTCP411700
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 3 mL, short bulk, non-sterile, pack of 250 ea (bulk bag)
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduation
Confezionamento
pack of 250 ea (bulk bag)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio P4117-00
Lunghezza
138 mm
Misura
3 mL
Descrizione generale
Transfer pipette, 3ml, short bulb, graduated to 1mL, non-sterile, bulk pack, 250/pk
Caratteristiche e vantaggi
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio