MTCM5430
MTC™ Bio T-Shape Spreader
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Sinonimo/i:
cell spreader
About This Item
Codice UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 500 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio M5430
Lungh. × largh.
38 mm × 140 mm
Descrizione generale
Spreader, T-Shape, 34 x 140mm, individually wrapped, 500/cs
Caratteristiche e vantaggi
- Spreads cultures and liquids evenly
- Ideal for bacterial CFU counts
- Smooth edges - minimizes gouging
- Pre-sterilized - no flaming required
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)