MSST0031
SILu™Prot MAPT Microtubule-associated protein tau-441 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Sinonimo/i:
Isotopically labeled MAPT LC/MS standard, Isotopically labeled human Microtubule-associated protein tau-441, Neurofibrillary tangle protein human, Paired helical filament-tau (PHF-tau), Pairedhelicalfilament-tau(PHF-tau), Tau-F
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (standard)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MSST0031-10UG | 4061833255131 |