MHS80
Mayer′s Hematoxylin Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
1 g/L
pH
2.4 (25 °C)
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2