Documenti fondamentali
MBD0058
Sigma-Aldrich
Phosphate Buffered Saline
1X solution, liquid, pH 7.5, microbial DNA free
Sinonimo/i:
PBS
About This Item
Codice UNSPSC:
41141527
NACRES:
NA.25
Nome del prodotto
Phosphate Buffered Saline, DNase free, microbial DNA free, 1X solution, pH 7.5
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
(Microbial DNA free buffer)
Confezionamento
pkg of 5X1 mL
pkg of 1 mL
pH
7.5
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Phosphate-buffered saline (PBS) is a buffer solution used in biological research. It is a water-based salt solution containing sodium phosphate, sodium chloride, potassium chloride and potassium phosphate.
Applicazioni
Phosphate buffered saline, DNA and DNase free can be used to resuspend Metapolyzyme, DNA free (MAC4LDF) or other lytic enzyme preparations used before DNA extraction. It is supplied in convenient ready-made, liquid form, in 1 mL tubes suitable for UV irradiation.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)