MAK453
Glutathione S-transferase Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
GST Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
input
cell lysate
tissue
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
neurological disorders, asthma; pulmonary disorders, diabetes; cancer; endocrinological disorders
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Cancer Research
- Oxidative Stress Research
- Metabolism Research
Caratteristiche e vantaggi
- Efficient and Precise: Requires only 20 μL of sample and a quick 10-minute reaction time while detecting Glutathione S-transferase levels within a range of 2 to 80 U/L, offering convenience and sensitivity.
- Compatibility with High-Throughput Systems: Easily integrate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth operation and accurate results, enhancing efficiency in your laboratory processes.
Compatibilità
Principio
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)