MAK314
Sialic Acid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
Sialic Acid (NANA) Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
cancer; cardiovascular diseases; hematological disorder
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Evaluation of serum total sialic acid in moderate COVID-19 patients with and without gastrointestinal tract manifestations.: The study measures serum sialic acid levels in COVID-19 patients to understand the disease′s impact on the gastrointestinal tract (Haroun et al., 2022).
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials