Documenti fondamentali
MAK128
Sigma-Aldrich
Kit per saggio dell′indicano
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Saggio del solfato di indoxil
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
gastrointestinal diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
L′indicano (indoxil solfato) è un prodotto della putrefazione che si genera dalla deconiugazione batterica del triptofano nell′intestino tenue. L′indicano è solubile in acqua ed è escreto con le urine. Incrementi dell′indicano nelle urine possono indicare una cattiva digestione o un malassorbimento delle proteine, oppure una crescita eccessiva dei batteri intestinali anaerobi. I livelli di indicano nelle urine possono aumentare anche in risposta a una dieta a elevato tenore proteico.
Applicazioni
Il kit del saggio dell′indicano è stato usato per misurare la concentrazione di indicano in campioni di urina.
Caratteristiche e vantaggi
Compatibile con sistemi di gestione ad alto rendimento. Può essere adattato all′uso con le cuvette.
Compatibilità
Il kit del saggio dell′indicano fornisce una procedura semplice e diretta per misurare i livelli di indicano nelle urine.
Principio
Questo saggio si basa su un metodo di Curzon e Walsh migliorato in cui la reazione dell′indicano con la p-dimetilamminobenzaldeide dà luogo a un prodotto colorimetrico che si misura a 480  nm. Questo saggio ha un intervallo di rilevamento lineare tra 0,2 e 20  mg/dL nel saggio su piastra da 96 pozzetti.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Type I interferons and microbial metabolites of tryptophan modulate astrocyte activity and central nervous system inflammation via the aryl hydrocarbon receptor.
Rothhammer V, et al.
Nature Medicine, 22(6), 586-586 (2016)
Veit Rothhammer et al.
Nature medicine, 22(6), 586-597 (2016-05-10)
Astrocytes have important roles in the central nervous system (CNS) during health and disease. Through genome-wide analyses we detected a transcriptional response to type I interferons (IFN-Is) in astrocytes during experimental CNS autoimmunity and also in CNS lesions from patients