MAK054
α-Ketoglutarate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Prodotti correlati
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
Protocolli
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.