MAK008
Kit per saggio dell′idrossiprolina
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Kit per il dosaggio di idrossiprolina
About This Item
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
dermatological diseases
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Thyroid
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C