M7695
Anti-Munc-18-3
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MUNC18C, Anti-PSP, Anti-Syntaxin Binding Protein 3 (STXBP3), Anti-UNC-18C
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~66 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
western blot: 0.75-1.5 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STXBP3(6814)
mouse ... Stxbp3a(20912)
rat ... Stxbp3(114095)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)