Documenti fondamentali
M6688
Sigma-Aldrich
Mimetic Blue AP Ligand Affinity Adsorbent
suspension
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
Stato
suspension
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Ligand affinity adsorbents are used in protein chromatography, affinity chromatography and dye resins.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)