M3529
L-Methionine p-nitroanilide
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Methionine p-nitroanilide,
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white to faint yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15N3O3S/c1-18-7-6-10(12)11(15)13-8-2-4-9(5-3-8)14(16)17/h2-5,10H,6-7,12H2,1H3,(H,13,15)/t10-/m0/s1
PLBWRAWSHVJPTL-JTQLQIEISA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)