M2781
Multiwell plate washer/dispenser manifolds
12 position, straight
Sinonimo/i:
Plate Washer
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Colore
none
Descrizione generale
For use with 96 well multiwell plates
- Dispense or aspirate media, or wash, a full row or column at a time
- Luer fitting
- Stainless steel and PTFE construction for easy cleaning and autoclavability
- Optional repeat kit provides continuous operation capability
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)