M2561
Greiner 96 well plates, polystyrene
round bottom clear wells, sterile
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
round bottom clear wells
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
round bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 375 ea (internal packs of 25)
Produttore/marchio commerciale
Greiner 650162
Misura
96 wells
Volume pozzetto
323 μL
Volume di lavoro pozzetto
40-280 μL
Descrizione generale
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)