M047000
Cyanine 3 Phosphoramidite
Sinonimo/i:
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Colore
dark red, 0.1M in Acetonitrile
Torbidità
clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Temperatura di conservazione
−70°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)