Documenti fondamentali
M021080
Sigma-Aldrich
MMT-Hexylaminolinker Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinonimo/i:
MMT-Hexylamine-linker amidite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H48N3O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
589.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥97% (reversed phase HPLC)
≥98% (31P-NMR)
Compatibilità
conforms to structure for H-NMR
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C35H48N3O3P/c1-29(2)38(30(3)4)42(41-28-16-25-36)40-27-15-7-6-14-26-37-35(31-17-10-8-11-18-31,32-19-12-9-13-20-32)33-21-23-34(39-5)24-22-33/h8-13,17-24,29-30,37H,6-7,14-16,26-28H2,1-5H3
YBANXOPIYSVPMH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)