L9420
Luciferase from Photinus pyralis (firefly)
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥10×1010 units/mg protein
Sinonimo/i:
Luciferase firefly
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Attività specifica
≥10×1010 units/mg protein
PM
62 kDa
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Unit Definition Conversion Factor: There are approximately 9000 Relative Light Units (RLU) per one traditional Light Unit that uses a peak height equivalent to 0.02 μCi of 14C in a PPO/POPOP cocktail.
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
231.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
111 °C
I clienti hanno visto anche
Articoli
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
Firefly luciferase is a widely used bioluminescent reporter for studying gene regulation and function. It is a very sensitive genetic reporter due to the absence of endogenous luciferase activity in mammalian cells or tissues.