L8643
Lipopolysaccharides from Pseudomonas aeruginosa 10
purified by gel-filtration chromatography
Sinonimo/i:
LPS
About This Item
Origine biologica
Pseudomonas aeruginosa (10)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Purificato mediante
gel-filtration chromatography
Impurezze
<3% Protein (Lowry)
Colore
white to faint yellow
Solubilità
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3