Documenti fondamentali
L7784
Sigma-Aldrich
Lewis-Y tetrasaccharide
Sinonimo/i:
α-Fuc-(1→2)-β-Gal-(1→4)-(α-Fuc-[1→3])-GlcNAc
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H45NO19
Peso molecolare:
675.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Temperatura di conservazione
2-8°C
Livello qualitativo
Stringa SMILE
C[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@@H]3[C@@H](CO)OC(O)[C@H](NC(C)=O)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H45NO19/c1-6-12(31)15(34)18(37)24(40-6)45-21-11(27-8(3)30)23(39)42-10(5-29)20(21)44-26-22(17(36)14(33)9(4-28)43-26)46-25-19(38)16(35)13(32)7(2)41-25/h6-7,9-26,28-29,31-39H,4-5H2,1-3H3,(H,27,30)/t6-,7-,9-,10-,11-,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23?,24-,25-,26+/m1/s1
SRHNADOZAAWYLV-MVSAILQPSA-N
Applicazioni
Lewis-Y blood group antigenic determinant.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
O-Glycans