Documenti fondamentali
L7651
Sigma-Aldrich
Lisozima
lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein, for molecular biology
Sinonimo/i:
Mucopeptide N-acetilmuramoil idrolasi, Muramidasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Grado
for molecular biology
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥40,000 units/mg protein
PM
single-chain 14.3 kDa
Composizione
protein, ≥90%
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
chicken ... LYZ(396218)
Applicazioni
L'enzima rompe le pareti cellulari dei batteri; è utilizzato per preparare gli sferoplasti.
Lysozyme hydrolyzes the β-1,4 linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine, a polysaccharide backbone of peptidoglycans in the cell wall structure of many microorganisms. This is particularly useful for lysing Gram-positive and Gram-negative bacteria for subsequent nucleic acid extraction.
Azioni biochim/fisiol
Il lisozima idrolizza i legami β(1→4) tra l′ acido N-acetilmurammico e i residui di N-acetil-D-glucosammina nel peptidoglicano e tra i residui di N-acetyl-D-glucosammina nella chitodestrina. Le cellule Gram-positive sono molto sensibili a questa idrolisi poiché le loro pareti cellulari hanno un'elevata percentuale di peptidoglicano. I batteri Gram-negativi sono meno sensibili in quanto posseggono una membrana esterna e hanno una percentuale inferiore di peptidoglicano. Tuttavia, queste cellule possono essere idrolizzate in presenza di EDTA che chela gli ioni metallici nella membrana esterna.
L'enzima è attivo in un ampio intervallo di pH (da 6,0 a 9,0). A pH 6,2, l'attività massima si osserva su una gamma più ampia di forze ioniche (da 0,02 a 0,100 M) rispetto a pH 9,2 (da 0,01 a 0,06 M).
Caratteristiche e vantaggi
  • Highly purified by repeated crystallization and dialysis
  • Each lot is use-tested for isolation of plasmid DNA from E. coli
Definizione di unità
One unit will produce a ΔA450 of 0.001 per min at pH 6.24 at 25°C, using a suspension of Micrococcus lysodeikticus as substrate, in a 2.6 mL reaction mixture (1 cm light path).
Stato fisico
Lyophilized powder, essentially salt-free
Nota sulla preparazione
3× crystallized
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How can I reconstitute Lysozyme from chicken egg white, Product L7651?
    For E. coli cell lysis, use a freshly prepared lysozyme solution (10 mg/mL) in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0. The product is also soluble in water (10 mg/mL) yielding a clear to slightly hazy colorless solution.
  4. How stable are solutions of Lysozyme from chicken egg white, Product L7651?
    Aqueous solutions should retain activity for at least one month when stored between 2-8 °C.
  5. Is Lysozyme from chicken egg white, Product L7651, suitable for bacterial lysis prior to DNA purification?
    Each lot is verified to be suitable for use as a lysing agent in purifying plasmid DNA from E. coli. You can also use this product in combination with the GenElute Bacterial Genomic DNA Kit (Product No. NA2100) to purify genomic DNA from Gram-positive bacteria.
  6. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  8. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.
Lauri Mikonranta et al.
Journal of invertebrate pathology, 144, 88-96 (2017-02-07)
The insect immune system has versatile ways of coping with microbial insults. Currently, innate immune priming has been described in several invertebrates, and the first insights into its mechanistic basis have been described. Here we studied infections with two different
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 1-1 (1989)
Sara A Bumgardner et al.
PloS one, 13(5), e0196950-e0196950 (2018-05-08)
Safe and efficacious orally-delivered mucosal vaccine platforms are desperately needed to combat the plethora of mucosally transmitted pathogens. Lactobacillus spp. have emerged as attractive candidates to meet this need and are known to activate the host innate immune response in
Anuj Shukla et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(13), 5075-5080 (2008-03-26)
In colloidal systems, the interplay between the short range attraction and long-range repulsion can lead to a low density associated state consisting of clusters of individual particles. Recently, such an equilibrium cluster phase was also reported for concentrated solutions of
Tibor Szénási et al.
Biochimica et biophysica acta, 1863(1), 310-323 (2016-09-28)
The hallmarks of Parkinson's disease and other synucleinopathies, Tubulin Polymerization Promoting Protein (TPPP/p25) and α-synuclein (SYN) have two key features: they are disordered and co-enriched/co-localized in brain inclusions. These Neomorphic Moonlighting Proteins display both physiological and pathological functions due to