Documenti fondamentali
L4662
Sigma-Aldrich
Laser Cryo-Tags® sidewall
white, L × W 0.5 in. × 0.25 in.
Sinonimo/i:
cryogenic plate labels, freezer labels
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiali
white
Confezionamento
pack of 3,120 ea (156 labels per sheet)
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech SIDE-1000
tecniche
PCR: suitable
cryopreservation: suitable
Lungh. × largh.
0.5 in. × 0.25 in.
Descrizione generale
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage.  These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates.  Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
Applicazioni
Ideal for sides of multiwell plates
Note legali
D-230 is a registered trademark of Texaco
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8