L4420
LY-367385 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-(+)-a-amino-4-carboxy-2-methylbenzeneacetic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Ideatore
Eli Lilly
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(11)10(14)15/h2-4,8H,11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t8-/m0/s1
SGIKDIUCJAUSRD-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)