Documenti fondamentali
L060082
Sigma-Aldrich
Oxidizer
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Concentrazione
3.9-4.7 g/L iodine (titration)
Nota sulla preparazione
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 90.54/9.05/0.41/0.43 (v/v/v/w)
Altre note
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18.9 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)