L0419
Anticorpo anti-LAMP1−Cy3™
1-2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD107a, Anti-LAMPA, Anti-LGP120, Anti-Lysosomal-associated membrane protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1-2 mg/mL
tecniche
direct immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells, rat NRK cells and mouse 3T3 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMP1(3916)
mouse ... Lamp1(16783)
rat ... Lamp1(25328)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?