K4643
PKCθ, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
MGC126514, MGC141919, PRKCQ, PRKCT, nPKC-theta
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
673-911 nmol/min·mg
PM
~110 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRKCQ(5588)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.