K3000
Kinetin riboside
proapoptotic anitproliferative plant growth regulator
Sinonimo/i:
6-Furfurylaminopurine riboside, N6-(2-Furanylmethyl)adenosine, N6-Furfuryladenosine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
acetic acid: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccco4)ncnc23
InChI
1S/C15H17N5O5/c21-5-9-11(22)12(23)15(25-9)20-7-19-10-13(17-6-18-14(10)20)16-4-8-2-1-3-24-8/h1-3,6-7,9,11-12,15,21-23H,4-5H2,(H,16,17,18)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
CAGLGYNQQSIUGX-SDBHATRESA-N
Informazioni sul gene
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Descrizione generale
Applicazioni
- to study its cytotoxic effects on plant and animal tumor cells
- to investigate its apoptotic effects in both cancer and immortalized cells
- to elucidate its influence on human prostate cell epithelial-mesenchymal transition in vitro
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3