I8398
Anti-Interleukin-2 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IL-2
About This Item
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
neutralization: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Il2(16183)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol