I7408
Anti-phospho-Integrin β3 (pTyr773) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 130 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
western blot: 0.1-1.0 μg/mL using K562 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr773)
Informazioni sul gene
human ... ITGB3(3690)
mouse ... Itgb3(16416)
rat ... Itgb3(29302)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1