I6505
Diethylaminoethyl–Sephacel®
aqueous ethanol suspension, 40-160 μm (wet), exclusion limit ~1,000,000 Da
Sinonimo/i:
DEAE-Sephacel®
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
aqueous ethanol suspension
Livello qualitativo
tecniche
activity assay: suitable
Dimensione particelle
40-160 μm (wet)
Dimensione pori
~1,000,000 Da exclusion limit
pH
2—12
Capacità
100-140 μeq/mL, gel
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)O[C@H]2CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the purification of media samples by ion-exchange chromatography
- in the isolation of glycosaminoglycans (GAG) from cultured animal cells
- in the purification of cytotoxic fractions from Tritrichomonas foetus isolates
Stato fisico
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?