I1784
Anti-Importin α antibody, Mouse monoclonal
clone IM-75, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Imp α, Anti-Qip1, Anti-karyopherin α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IM-75, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human, mouse, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell extract
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KPNA4(3840)
mouse ... Kpna4(16649)
rat ... Kpna4(361959)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry