I1252
DL-Isocitric acid trisodium salt hydrate
≥93%
Sinonimo/i:
threo-DsLs-Isocitric acid trisodium salt hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥93%
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(C(CC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.H2O/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;;;;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
BPEHKAXIRZOKIS-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.
Protocolli
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.