HUMANCD19-0002069
Frozen Human Normal CD19+ B Cells
human peripheral blood (CD19+ B Cells)
Sinonimo/i:
B Cells, CD19+ Cells, Immune Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Frozen Human Normal CD19+ B Cells, 10 Million Cells/per vial
Origine biologica
human peripheral blood (CD19+ B Cells)
Livello qualitativo
Stato
frozen liquid
Confezionamento
vial of 10 Million cells
Produttore/marchio commerciale
BioIVT
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
cloudy
Temperatura di conservazione
-140 to -196°C
Descrizione generale
B cells are a subset of lymphocytes that are a component of humoral response in adaptive immunity and secrete antibodies. B cells also function as antigen-presenting cells. CD19+ B cells encompass early stages of B cell differentiation. CD19+ B Cells are separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, B cells are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, and other immunology applications.
Confezionamento
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)