Documenti fondamentali
HT401128
Sigma-Aldrich
Papanicolaou Stain OG 6
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Implicazioni diagnostiche
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
Altre note
Orange G (certified), 0.3% and phosphotungstic acid, 0.015%, in denatured alcohol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.