HS8881C
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
blue
Caratteristiche
fits beaker size 500 to 2000 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS8881C
Descrizione generale
The Lead Ring is perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Caratteristiche e vantaggi
- Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
- O-Shape Style
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)