Documenti fondamentali
HS234521
Lab wipe holder
small, L × W × D 118 mm × 122 mm × 84 mm, clear acrylic
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiali
clear acrylic
Caratteristiche
Holds Small wipes box
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS234521
Lungh. × largh. × prof.
118 mm × 122 mm × 84 mm
Descrizione generale
The clear acrylic Lab Wipe Holder holds Kimwipe and other major brand′s size boxes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HS2345214061835302277