HS20620
Pipette Stand
acrylic, to hold, 6 pipette(s), clear
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
acrylic
clear
Caratteristiche
to hold 6 pipette(s)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS20620
Lungh. × Largh. × Alt.
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
Descrizione generale
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Caratteristiche e vantaggi
- 6-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
- Designed to hold most major pipette brands
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)