HS15990B
Slide box
25 place, red
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 25 x slides 76x26 mm
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS15990B
Misura
141x92x30 mm
Colore
red
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- The slide box is made of durable polypropylene.
- The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
- Latch locks keep hinged lids securely closed.
- Stability is maximized by stacking feet.
- Slide identification card - capacity 100 slides
- No liner
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS15990B | 4061835302208 |