HS120241
Microtube Rack
blue Nylon, pack of 8 racks, Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Materiali
blue Nylon
Caratteristiche
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
Confezionamento
pack of 8 racks
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS120241
tecniche
PCR: suitable
Diam.pozzetto
11.1 mm
Caratteristiche e vantaggi
- made from reinforced nylon
- superior chemical and heat resistance
- handles provide easy and safe transportation
- stackable two formats available for smaller and larger requirements
- temperature range -40 to 140C
- autoclavable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS120241 | 4061832766294 |