HPA074544
Anti-MAGEB2
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CT3.2, DAM6, MAGE-XP-2, MGC26438
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Sequenza immunogenica
RDETRGLNVPQVTEAEEEEAPCCSSSVSGGAASSSPAAGIP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAGEB2(4113)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
RDETRGLNVPQVTEAEEEEAPCCSSSVSGGAASSSPAAGIP
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HPA074544-25UL | 4061841308164 |
HPA074544-100UL | 4061835313594 |