HPA028850
Anti-TFAP2A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-AP-2, Anti-AP2TF, Anti-BLTR, Anti-CMKRL1, Anti-GPR16, Anti-LTB4R1, Anti-P2RY7, Anti-P2Y7, Anti-TFAP2, Anti-transcription factor AP-2 α (activating enhancer binding protein 2 α)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rat, human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Sequenza immunogenica
RHEDLLHGPHALSSGLGDLSIHSLPHAIEEVPHVEDPGINIPDQTVIKKGPVSLSKSNSNAVSAIPINKD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFAP2A(7020)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Anti-TFAP2A antibody produced in rabbit has been used as a capturing agent for immunoenrichment coupled mass spectrometry.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)