HPA026089
Anti-SLC27A2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-FATP-2, Anti-Solute carrier family 27 member 2, Anti-THCA-CoA ligase, Anti-VLACS, Anti-VLCS, Anti-Very long-chain acyl-CoA synthetase, Anti-Very long-chain-fatty-acid-CoA ligase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Sequenza immunogenica
SLLHCFQCCGAKVLLVSPELQAAVEEILPSLKKDDVSIYYVSRTSNTDGIDSFLDKVDEVSTEPIPESWRSEVTFSTPALYIYTSGTTGLPKAAMITHQRIWYGTGLTFVSGLKADDVIYITLPFYHSAALLIGIHGCIVAGAT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC27A2(11001)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)