H9006
7-(β-Hydroxyethyl)theophylline
solid
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyl-7-(2-hydroxyethyl)xanthine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
ethanol: moderately soluble (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCO)c2C1=O
InChI
1S/C9H12N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h5,14H,3-4H2,1-2H3
NWPRCRWQMGIBOT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA2B(136)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?