H8289
Anti-dimethyl-Histone H1.4 (diMe-Lys26)
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-H1.4K26me2, Anti-H1K26me2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1 μg/mL using acid-extracted fraction of HL60 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys26)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H1E(3008)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3