Documenti fondamentali
H3667
Sigma-Aldrich
Siero umano
Heat Inactivated, from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Sinonimo/i:
plasma umano, sieri umani, siero umano
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Origine biologica
human male plasma (Type AB)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Composizione
hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤10 EU/mL endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Il siero è richiesto soprattutto come supplemento per i terreni di coltura cellulare. Contiene macromolecole, proteine carrier, fattori di attacco e di diffusione, nutrienti a basso peso molecolare, ormoni e fattori di crescita.
Applicazioni
Il siero umano è stato usato come supplemento nei terreni di coltura per monociti. È stato usato come controllo nel western blot per studiare l′espressione di flightless I nel siero.
Confezionamento
Da un batch all′altro il confezionamento può variare a causa della ridotta disponibilità delle bottiglie usate per confezionare questo prodotto. La presenza o l′assenza di una pellicola termoretraibile attorno al tappo della bottiglia non ha conseguenze sull′integrità/sterilità del prodotto.
Risultati analitici
Testata per le endotossine
Altre note
Non è insolito che i nostri prodotti da siero umano siano torbidi. Questo prodotto proviene da sieri raggruppati e la torbidità indica che sono presenti lipidi nel siero. Non sono disponibili prodotti da siero umano limpidi, privi di lipidi.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Max C Richter et al.
The EMBO journal, 37(11) (2018-04-18)
Increasing evidence suggests that synaptic functions of the amyloid precursor protein (APP), which is key to Alzheimer pathogenesis, may be carried out by its secreted ectodomain (APPs). The specific roles of APPsα and APPsβ fragments, generated by non-amyloidogenic or amyloidogenic
Cytoskeletal protein Flightless I inhibits apoptosis, enhances tumor cell invasion and promotes cutaneous squamous cell carcinoma progression.
Kopecki Z et al.
Oncotarget, 6, 36426-36426 (2015)
A human and animal model-based approach to investigating the anti-inflammatory profile and potential of the 5-HT2B receptor antagonist AM1030.
Palmqvist N et al.
Journal of Inflammation (London, England), 13, 20-20 (2016)
Christina Megli et al.
The Journal of experimental medicine, 218(1) (2020-09-26)
The human placenta is a dynamic organ that modulates physiological adaptations to pregnancy. To define the immunological signature of the human placenta, we performed unbiased profiling of secreted immune factors from human chorionic villi isolated from placentas at mid and
Anubha Seth et al.
Cellular signalling, 68, 109538-109538 (2020-01-14)
Mammalian adenylate cyclases (ACs) are pseudoheterodimers with dissimilar hexahelical membrane-anchors, isoform-specifically conserved for more than half a billion years. We exchanged both membrane anchors of the AC isoform 2 by the quorum-sensing receptor from Vibrio harveyi, CqsS, which has a
Articoli
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.