H2769
Anti-Hyperpolarization-Activated Cation Channel HCN2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:300 using rat brain tissue
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HCN2(610)
mouse ... Hcn2(15166)
rat ... Hcn2(114244)
Categorie correlate
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2