H1635
N-Hippuryl-His-Leu hydrate
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
N-Benzoyl-Gly-His-Leu, N-Hippuryl-L-histidyl-L-leucine hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-Hippuryl-His-Leu hydrate, powder, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
acetic acid: ~50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.H2O/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H2/t16-,17-;/m0./s1
NWOJMNXIJBZMPK-QJHJCNPRSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACE(1636) , ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421) , ACE2(70008) , ACE3(498012)
Categorie correlate
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?