GW23153
Anti-Rubisco (plant) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase small subunit N-methyltransferase I
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
plant (spinach)
Produttore/marchio commerciale
Genway 15-288-23153
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
spinach ... rbcL(2715621)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1